6-Bromo-o-cresol ≥94.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAB3126-5GEA
142
EUR
TCIAB3126-5G
TCIAB3126-25G
6-Bromo-o-cresol ≥94.0% (by GC)
6-Bromo-o-cresol
Kaava:
C₇H₇BrO MW: 187,0300 g/mol Kiehumispiste: 208°C Sulamispiste: 16°C |
MDL numero:
MFCD09907876 CAS-numero: 13319-71-6 |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 94.0 % |