Isobutyltrichlorosilane ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Vaara
|
TCIAI0452-25GEA
56.1
EUR
TCIAI0452-25G
Isobutyltrichlorosilane ≥98.0% (by GC)
Isobutyltrichlorosilane
Kaava:
C₄H₉Cl₃Si Kiehumispiste: 140°C Leimahduspiste: 37°C |
MDL numero:
MFCD00053185 CAS-numero: 18169-57-8 EINECS: 242-053-4 UN: 1747 ADR: 8,II |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |