2-Amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H34155.03EA 380 EUR
H34155.03 H34155.06
2-Amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine 98%
2-Amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine
Kaava: C₅H₂ClF₃N₂
MW: 182,54 g/mol
Sulamispiste: 119…123 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08436088
CAS-numero: 63489-56-5