4,6-Difluoro-m-toluic acid 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H31770.03EA 361 EUR
H31770.03
4,6-Difluoro-m-toluic acid 98%
4,6-Difluoro-m-toluic acid
Kaava: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Sulamispiste: 159…166 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09835285
CAS-numero: 367954-99-2