2-Fluoro-m-toluic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A12280.06EA 314 EUR
A12280.06
2-Fluoro-m-toluic acid ≥98%
2-Fluoro-m-toluic acid
Kaava: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Sulamispiste: 114…116 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00042504
CAS-numero: 315-31-1