2-Amino-4-fluoropyridine
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC8826-1GEA 35.2 EUR
APOSPC8826-1G
2-Amino-4-fluoropyridine
2-Amino-4-fluoropyridine
Kaava: C₅H₅FN₂
MW: 112,04 g/mol
MDL numero: MFCD09260906
CAS-numero: 944401-77-8