2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L20009.MEEA 681 EUR
L20009.ME L20009.MC
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Kaava: C₆H₃F₅N₂
MW: 198,10 g/mol
Sulamispiste: 66…68 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03840200
CAS-numero: 675602-89-8
EINECS: 000-000-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III