2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
H32532.03EA
321
EUR
H32532.03
H32532.06
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Kaava:
C₆H₄F₄N₂ MW: 180,10 g/mol Sulamispiste: 64…68 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD10699117 CAS-numero: 852062-17-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |