3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%, JRD
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H32561.MDEA 142 EUR
H32561.MD H32561.03
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%, JRD
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Kaava: C₇H₅F₄NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09832383
CAS-numero: 1017779-69-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III