5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline ≥97%
Vaara
H33278.MDEA 80.5 EUR
H33278.MD H33278.03
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline ≥97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Kaava: C₇H₅F₄NO
MW: 195,11 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD16652514
CAS-numero: 123572-63-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III