Benzyloxyacetaldehyde dimethyl acetal ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
L08651.09EA 187 EUR
L08651.09 L08651.18
Benzyloxyacetaldehyde dimethyl acetal ≥97%
Benzyloxyacetaldehyde dimethyl acetal
Kaava: C₁₁H₁₆O₃
MW: 196,24 g/mol
Kiehumispiste: 80…82 °C (0,5 mmHg)
Tiheys: 1,035
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00082233
CAS-numero: 127657-97-0
EINECS: 000-000-0