D-(+)-Cellobiose ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
A14553.14EA 216 EUR
A14553.14 A14553.06 A14553.22
D-(+)-Cellobiose ≥98%
D-(+)-Cellobiose
Kaava: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342,30 g/mol
Sulamispiste: 234 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00136034
CAS-numero: 528-50-7
EINECS: 208-436-5