D-(+)-Turanose
Toimittaja: Molekula
MOLEM41949862EA 178 EUR
MOLEM41949862
D-(+)-Turanose
D-(+)-Turanose
Kaava: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342,30 g/mol
MDL numero: MFCD00006606
CAS-numero: 547-25-1
EINECS: 208-918-5