1,1,1,3,3,3-Heksametyylidisilatsaanin natriumsuola 38% ∼1.9 mol/L in THF (contains 2-Methyl-2-butene stabiloitu
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
Stabilization: Stabiloitu 2-metyyli-2-buteenilla
TCIAH0894-100MLEA 50.6 EUR
TCIAH0894-100ML TCIAH0894-500ML
1,1,1,3,3,3-Heksametyylidisilatsaanin natriumsuola 38% ∼1.9 mol/L in THF (contains 2-Methyl-2-butene stabiloitu
1,1,1,3,3,3-Heksametyylidisilatsaanin natriumsuola
Kaava: C₆H₁₈NNaSi₂
MW: 183,38 g/mol
MDL numero: MFCD00009835
CAS-numero: 1070-89-9
EINECS: 213-983-8
UN: 2924
ADR: 3,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/16/28970916.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 38.0 to 42.5 w/w%