2,2,2-Trifluoroethyl formate ≥95.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAT2586-5GEA 101 EUR
TCIAT2586-5G TCIAT2586-1G
2,2,2-Trifluoroethyl formate ≥95.0% (by GC)
2,2,2-Trifluoroethyl formate
Kaava: C₃H₃F₃O₂
MW: 128,05
Kiehumispiste: 60°C
Leimahduspiste: 7°C
MDL numero: MFCD06797733
CAS-numero: 32042-38-9
UN: 3272
ADR: 3,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/98/28996298.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %