2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Vaara
|
TCIAH1300-5GEA
107
EUR
TCIAH1300-5G
TCIAH1300-1G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine ≥95.0% (by titrimetric analysis)
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine
Kaava:
C₄H₄F₇N MW: 199,07 g/mol Kiehumispiste: 69°C |
MDL numero:
MFCD00014817 CAS-numero: 374-99-2 EINECS: 206-780-0 UN: 2735 ADR: 8,III |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 92.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |