2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAM1193-5GEA 24.2 EUR
TCIAM1193-5G TCIAM1193-25G
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate ≥98.0% (by GC)
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate
Kaava: C₃H₅F₃O₃S
Kiehumispiste: 99°C
Leimahduspiste: 104°C
MDL numero: MFCD00025058
CAS-numero: 25236-64-0
UN: 3265
ADR: 8,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/49/46/28974946.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %