Ethyl pentafluorobenzoate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L10523.06EA 132 EUR
L10523.06 L10523.14
Ethyl pentafluorobenzoate ≥98%
Ethyl pentafluorobenzoate
Kaava: C₉H₅F₅O₂
Kiehumispiste: 112…114 °C
Tiheys: 1,431
Leimahduspiste: 80 °C (176 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00039211
CAS-numero: 4522-93-4
EINECS: 224-854-0