4-Ethoxy-2,3-difluorophenol 97%, JRD

Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara

H32029.06EA 797 EUR
H32029.06 H32029.03
4-Ethoxy-2,3-difluorophenol 97%, JRD
4-Ethoxy-2,3-difluorophenol
Kaava: C₈H₈F₂O₂
Sulamispiste: 65…77 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07368025
CAS-numero: 126163-56-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR