4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H33627.03EA 321 EUR
H33627.03 H33627.06
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97%
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Kaava: C₈H₄BrF₃O
MW: 253,02 g/mol
Kiehumispiste: 95 °C (4 mmHg)
Sulamispiste: 26…30 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00191862
CAS-numero: 16184-89-7