3-Ethynyltoluene ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L17184.06EA 295 EUR
L17184.06 L17184.03
3-Ethynyltoluene ≥97%
3-Ethynyltoluene
Kaava: C₉H₈
MW: 116,16
Kiehumispiste: 170…175 °C
Tiheys: 0,900
Leimahduspiste: 50 °C (122 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01318174
CAS-numero: 766-82-5
UN: 3295
ADR: 3,III