3-Ethynyltoluene ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAE0665-25GEA 335 EUR
TCIAE0665-25G TCIAE0665-5G TCIAE0665-1G
3-Ethynyltoluene ≥98.0% (by GC)
3-Ethynyltoluene
Kaava: C₉H₈
MW: 116,16 g/mol
Kiehumispiste: 60°C
Leimahduspiste: 25°C
MDL numero: MFCD01318174
CAS-numero: 766-82-5
UN: 3295
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/98/28968098.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %