Antimony(III) isopropoxide ≥99.9% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
36589.14EA 1030 EUR
36589.14 36589.06
Antimony(III) isopropoxide ≥99.9% (metals basis)
Antimony(III) isopropoxide
Kaava: C₉H₂₁O₃Sb
MW: 298,80 g/mol
Kiehumispiste: 68 °C (3 mmHg)
Tiheys: 1,31
Leimahduspiste: 77 °C (141 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00143623
CAS-numero: 18770-47-3
EINECS: 242-561-6
UN: 3082
ADR: 9,III