Bismuth(III) isopropoxide
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
Packaged under argon.
43938.06EA 1370 EUR
43938.06
Bismuth(III) isopropoxide
Bismuth(III) isopropoxide
Kaava: C₉H₂₁BiO₃
MW: 386,24 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00799065
CAS-numero: 15049-67-9
UN: 3181
ADR: 4.1,III