Trimethylamine-N-oxide dihydrate 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO421895000EA 543 EUR
ACRO421895000 ACRO421891000 ACRO421890250
Trimethylamine-N-oxide dihydrate 98%
Trimethylamine-N-oxide dihydrate
Kaava: C₃H₉NO·2H₂O
MW: 111,14 (75,11 anhy)
Sulamispiste: 94…98 °C
Leimahduspiste: 95 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149077
CAS-numero: 62637-93-8
EINECS: 214-675-6
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %