Trimethylamine-N-oxide dihydrate
Toimittaja: Molekula
MOLEM23966397EA 169 EUR
MOLEM23966397
Trimethylamine-N-oxide dihydrate
Trimethylamine-N-oxide dihydrate
Kaava: C₃H₉NO·2H₂O
MW: 111,14 (75,11 anhy)
MDL numero: MFCD00149077
CAS-numero: 62637-93-8
EINECS: 214-675-6