2-Ethylhexyl chloroformate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAC0927-500MLEA 102 EUR
TCIAC0927-500ML TCIAC0927-25ML
2-Ethylhexyl chloroformate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Ethylhexyl chloroformate
Kaava: C₉H₁₇ClO₂
Kiehumispiste: 107°C
Leimahduspiste: 101°C
MDL numero: MFCD00000643
CAS-numero: 24468-13-1
EINECS: 246-278-9
UN: 2748
ADR: 6.1,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/53/28938153.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Anilin Method) min. 98.0 %