Heptyl chloroformate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Vaara
|
TCIAC0722-5MLEA
56.1
EUR
TCIAC0722-5ML
TCIAC0722-25ML
Heptyl chloroformate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Heptyl chloroformate
Kaava:
C₈H₁₅ClO₂ Kiehumispiste: 71°C |
MDL numero:
MFCD00059484 CAS-numero: 33758-34-8 UN: 3277 ADR: 6.1,II |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |