Geranyl acetate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A19864.14EA 112 EUR
A19864.14 A19864.22
Geranyl acetate ≥98%
Geranyl acetate
Kaava: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196,29 g/mol
Kiehumispiste: 137…139 °C (25 mmHg)
Tiheys: 0,91
Leimahduspiste: 104 °C (219 °F)
MDL numero: MFCD00015037
CAS-numero: 105-87-3
EINECS: 203-341-5