(3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A12669.18EA 451 EUR
A12669.18 A12669.09
(3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide
Kaava: C₂₇H₂₆BrP
MW: 461,39 g/mol
Sulamispiste: 208…212 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051886
CAS-numero: 7484-37-9
EINECS: 231-289-3