(3-Chloropropyl)trimethylsilane ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L04458.06EA 143 EUR
L04458.06 L04458.14
(3-Chloropropyl)trimethylsilane ≥98%
(3-Chloropropyl)trimethylsilane
Kaava: C₆H₁₅ClSi
MW: 150,73 g/mol
Kiehumispiste: 150…152 °C
Tiheys: 0,879
Leimahduspiste: 49 °C (120 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00045299
CAS-numero: 2344-83-4
EINECS: 219-059-0
ADR: 3,III