Kaliumasetaatti 3 mol/l (3 N) vesiliuos
Toimittaja: G Bioscienes
R011EA 61.1 EUR
R011
Kaliumasetaatti 3 mol/l (3 N) vesiliuos
Kaliumasetaatti
Kaava: CH₃COOK
MW: 98,14 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012458
CAS-numero: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/72/16640572.jpg