Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine ≥94%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L06941.MDEA 120 EUR
L06941.MD L06941.03
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine ≥94%
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Kaava: C₂₄H₉F₁₈P
MW: 670,28 g/mol
Kiehumispiste: 128…130 °C (0,5 mmHg)
Sulamispiste: 98…102 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00042428
CAS-numero: 175136-62-6