L-(-)-Fucose 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO225880250EA 730 EUR
ACRO225880250 ACRO225880050 ACRO225880010
L-(-)-Fucose 97%
L(-)-Fucose
Kaava: C₆H₁₂O₅
MW: 164,16
Sulamispiste: 128…141 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00069812
CAS-numero: 2438-80-4
EINECS: 219-452-7
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -72° to -78° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O, NH3)