L-(-)-Fucose 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
A16789.06EA 371 EUR
A16789.06 A16789.03
L-(-)-Fucose 98%
L(-)-Fucose
Kaava: C₆H₁₂O₅
MW: 164,16
Sulamispiste: 139…142 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00069812
CAS-numero: 2438-80-4
EINECS: 219-452-7