Dysprosium(III) perchlorate hexahydrate 50% (w/w) vesiliuos, Reagent Grade
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
40574.NAEA 123 EUR
40574.NA 40574.NC
Dysprosium(III) perchlorate hexahydrate 50% (w/w) vesiliuos, Reagent Grade
Dysprosium(III) perchlorate hexahydrate
Kaava: Cl₃DyO₁₂·6H₂O
MW: 568,94 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150227
EINECS: 237-838-3
UN: 3211
ADR: 5.1,II