3-Methylhippuric acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
H53458.03EA 85 EUR
H53458.03
3-Methylhippuric acid ≥97%
3-Methylhippuric acid
Kaava: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,20 g/mol
Sulamispiste: 138…140 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00044399
CAS-numero: 27115-49-7