Trimetyyliamiini ∼13% (w/w) ∼2 mol/L in THF
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAT2704-100MLEA 19.8 EUR
TCIAT2704-100ML TCIAT2704-500ML
Trimetyyliamiini ∼13% (w/w) ∼2 mol/L in THF
Trimetyyliamiini
Kaava: C₃H₉N
MW: 59,11 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00008327
CAS-numero: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 2924
ADR: 3,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/63/97/28996397.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 13.0 to 15.5 w/w%