Trimetyyliamiini 1 M in THF, AcroSeal™
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
388378000.EA 491 EUR
388378000. 388371000.
Trimetyyliamiini 1 M in THF, AcroSeal™
Trimetyyliamiini
Kaava: C₃H₉N
MW: 59,11 g/mol
Tiheys: 0,85 g/cm³
Leimahduspiste: –17 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008327
CAS-numero: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1 M Exact strength on the CoA