4-(Methylthio)butanol ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
B22673.14EA 741 EUR
B22673.14 B22673.03 B22673.06
4-(Methylthio)butanol ≥99%
4-(Methylthio)butanol
Kaava: C₅H₁₂OS
MW: 120,21
Kiehumispiste: 95…98 °C (20 mmHg)
Tiheys: 0,999
Leimahduspiste: 101 °C (215 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002973
CAS-numero: 20582-85-8