2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%, JRD
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H31585.MDEA 103 EUR
H31585.MD H31585.03
2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%, JRD
2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Kaava: C₁₀H₅F₇O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09258676
CAS-numero: 1017778-58-3