Kaempferol ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J60373.MFEA 380 EUR
J60373.MF
Kaempferol ≥98%
Kaempferol
Inhibits topoisomerase I catalyzed DNA religation. Induces apoptosis and is cytotoxic to human leukemic cell lines
Kaava: C₁₅H₁₀O₆
MW: 286,24 g/mol
Sulamispiste: 276…278 °C
MDL numero: MFCD00016938
CAS-numero: 520-18-3
EINECS: 208-287-6