(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO338931000EA 167 EUR
ACRO338931000 ACRO338930250
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Kaava: C₂₂H₂₂BrO₂P
MW: 429,30 g/mol
Sulamispiste: 247…249 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00274196
CAS-numero: 17857-14-6
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Powder and/or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 243 to 250 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %