(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A19302.36EA 1260 EUR
A19302.36 A19302.14 A19302.22
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Kaava: C₂₂H₂₂BrO₂P
MW: 429,30 g/mol
Sulamispiste: 244…250 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00274196
CAS-numero: 17857-14-6
EINECS: 000-000-0