(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B20588.06EA 115 EUR
B20588.06 B20588.03
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
Kaava: C₂₄H₂₆BrO₂P
MW: 457,36 g/mol
Sulamispiste: 200…202 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00055556
CAS-numero: 50889-29-7