(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBKM08684.1EA 0 EUR
MAYBKM08684.1 MAYBKM08684.50 MAYBKM08684EA
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
Kaava: C₂₄H₂₆BrO₂P
MW: 457,36 g/mol
MDL numero: MFCD00055556
CAS-numero: 50889-29-7