4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L12590.06EA 116 EUR
L12590.06 L12590.14
4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline ≥98%
4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline
Kaava: C₇H₇BrClN
MW: 220,50
Sulamispiste: 37…40 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00041432
CAS-numero: 30273-42-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III