4-Amino-3-chlorobenzonitrile 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A12154.14EA 833 EUR
A12154.14 A12154.03 A12154.06
4-Amino-3-chlorobenzonitrile 98%
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Kaava: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58
Sulamispiste: 98…104 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052917
CAS-numero: 21803-75-8
EINECS: 000-000-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III