5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid ≥97%

Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus

H53312.03EA 57.9 EUR
H53312.03 H53312.06
5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid ≥97%
5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid
Kaava: C₈H₁₀BClO₃
MW: 200,43
Sulamispiste: 110…114 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03427055
CAS-numero: 352534-86-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR