Hexanophenone ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
A14712.06EA 67.9 EUR
A14712.06 A14712.22 A14712.14
Hexanophenone ≥98%
Hexanophenone
Kaava: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Kiehumispiste: 265 °C
Sulamispiste: 25…27 °C
Tiheys: 0,950
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009512
CAS-numero: 942-92-7
EINECS: 213-394-6